D-Gluconate de calcium 2,5% (p/p) en solution aqueuse, gel
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Calcium gluconate
CAS No.: 299-28-5
Molecular Formula: Ca[HOCH2(CHOH)4CO2]2
Formula Weight: 430.37
Physical Form: Gel
MDL No.: MFCD00064209
Formule:
HOH₂C(CH(OH))₄COOCa Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064209 Numéro CAS: 299-28-5 |