Transition metals, plasma standard solution, Specpure®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V, Zn @ 100 µg/ml
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00151266