Tebbe Reagent 0.5 M dans le toluène
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
µ-Chloro-µ-methylenebis(cyclopentadienyl)titaniumdimethylaluminum, Bis(cyclopentadienyl-mu-chloro(dimethylaluminium-mu-methylenetitanium
CAS No.: 67719-69-1
Molecular Formula: C13H18AlClTi
Formula Weight: 284.62
Flash Point: 1°(34°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.927
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Dark red-brown
UN No.: UN3399
MDL No.: MFCD00151575
Formule:
C₁₃H₁₈AlClTi Poids moléculaire: 284.62 g/mol Densité: 0.927 Point éclair: 1 °C (34 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151575 Numéro CAS: 67719-69-1 UN: 3399 ADR: 4.3 II Indice Merck: 14,9091 |