Benzyl mercaptan, polymer supported 2,0-4,0 mmol/g sur poly(styrène-divinylbenzène), "cross-linked" 1% DVB 100-200 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Physical Form: Beads
Appearance: White to pink
MDL No.: MFCD01863867