Imprimer
Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Scandium(III) 2,4-pentanedionate xhydrate
44448.03 44448.06
44448.03EA 145 EUR
44448.03 44448.06
Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
CAS No.: 699012-88-9 Molecular Formula: C15H21O6Sc.xH2O Formula Weight: 342.26(anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 174-186° MDL No.: MFCD00064715
Formule: C₁₅H₂₁O₆Sc·xH₂O
Poids moléculaire: 342.26 g/mol (anhy)
Point de fusion: 174…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064715
Numéro CAS: 699012-88-9
EINECS: 238-194-6