Alkali metals, plasma standard solution, Ba,Be,Ca,Cs,K,Li,Mg,Na,Rb,Sr @ 100 µg/ml, Specpure®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD08061357