Poly(styrene) atactique, M.W. 125,000-250,000
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 9003-53-6
Formula Weight: 800-5000
Physical Form: Flakes
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084450
Formule:
C₈H₈ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00084450 Numéro CAS: 9003-53-6 |