Trityl chloride resin 0,5 - 2,5 mmol/g sur poly(styrène-divinylbenzène), "cross-linked" 1% DVB 100-200 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trityl chloride, polymer-supported, Chlorodiphenylmethyl Polystyrene resin
Physical Form: Beads
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00284810
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00284810 UN: 3261 ADR: 8 III |