Imprimer
Gel de silice, granules -6+16 mesh desiccant, indicator_with
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
44389.30 44389.A1 44389.A7
44389.30EA 56.8 EUR
44389.30 44389.A1 44389.A7
Gel de silice, granules -6+16 mesh desiccant, indicator_with
Gel de silice
Re-use after being saturated with water by heating to 121 °C for approximately 8 hours
CAS No.: 7631-86-9 Physical Form: Granules Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue to red Odour: Odourless pH: 6 MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4