Imprimer
Palladium 10% sur charbon actif en poudre standard humidifié avec environ 50% d'eau, réduit Type 58
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44350.06 44350.14 44350.22
44350.06EA 211 EUR
44350.06 44350.14 44350.22
Palladium 10% sur charbon actif en poudre standard humidifié avec environ 50% d'eau, réduit Type 58
Palladium
Appearance: Black Odour: Odourless
Applications: Hydrogenation of aromatic and aliphatic nitro groups, reductive alkylation/amination, hydrogenation of aromatic nitrites to 1° amines
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03457879
Numéro CAS: 7440-05-3