Imprimer
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau) 5R39
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44337.06 44337.14 44337.22
44337.06EA 106 EUR
44337.06 44337.14 44337.22
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau) 5R39
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Applications: Debenzylation, C-N and C-O cleavage, alkene hydrogenation
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6