Tris(cyclopentadienyl)holmium(III) ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 98%
CAS No.: 1272-22-6
Molecular Formula: C15H15Ho
Formula Weight: 360.21
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 295°
Boiling Point: 230° subl. (vac.)
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD03427140
Formule:
C₁₅H₁₅Ho Point d'ébullition: 230 °C (subl. sous vide) Point de fusion: 295 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03427140 Numéro CAS: 1272-22-6 EINECS: 215-047-4 UN: 3181 ADR: 4.1,III |