2,2'-Bicinchoninic acid disodium salt
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 979-88-4
Molecular Formula: C20H10N2O4Na2
Formula Weight: 388.29
Physical Form: Powder/chunks
MDL No.: MFCD00037500
Applications: For determination of Cu and protein assays
Formule:
C₂₀H₁₀N₂Na₂O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037500 Numéro CAS: 979-88-4 |