Poly(vinyl formal)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 9003-33-2
Physical Form: Granular/ powder
Density: 1.23
Solubility: Soluble in acetone, chloroform, dioxane, THF
MDL No.: MFCD00084463
Formule:
(C₃H₆O₂)n Densité: 1,23 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00084463 Numéro CAS: 9003-33-2 |