Imprimer
2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
44189.04 44189.18
44189.04EA 55.4 EUR
44189.04 44189.18
2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne ≥97%
2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne
Purity: 97% CAS No.: 18387-60-5 Molecular Formula: (CH3)3SiC≡CC(CH3)=CH2 Formula Weight: 138.28 Physical Form: Liquid Density: 0.778 Boiling Point: 32°/15mm UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00190206
Formule: (CH₃)₃SiC ΞCC(CH₃)=CH₂
Point d'ébullition: 32 °C (15 mmHg)
Densité: 0,778
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190206
Numéro CAS: 18387-60-5
ADR: 3,III