Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 17904-83-5
Molecular Formula: C57H41EuN2O6
Formula Weight: 1001.93
Physical Form: Powder
Melting Point: 172-173°
Solubility: Soluble in dichloromethane, THF
MDL No.: MFCD01321202
Applications: As an organic red light emitter
Formule:
C₅₇H₄₁EuN₂O₆ Point de fusion: 172…173 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01321202 Numéro CAS: 17904-83-5 |