Imprimer
Aluminum oxalate hydrate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
44149.30 44149.09 44149.18 44149.A1
44149.30EA 467 EUR
44149.30 44149.09 44149.18 44149.A1
Aluminum oxalate hydrate ≥99%
Aluminum oxalate hydrate
Purity: 99% CAS No.: 814-87-9 Molecular Formula: C6Al2O12.xH2O Formula Weight: 318.02(anhy) Physical Form: Powder/chunks Appearance: White MDL No.: MFCD00050791
Formule: C₆Al₂O₁₂·xH₂O
Poids moléculaire: 318.017 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050791
Numéro CAS: 814-87-9
EINECS: 212-407-2