Imprimer
Palladium 5% sur charbon actif en poudre standard humidifié avec environ 50% d'eau catalyseur acide, réduit
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44142.09 44142.18 44142.30
44142.09EA 211 EUR
44142.09 44142.18 44142.30
Palladium 5% sur charbon actif en poudre standard humidifié avec environ 50% d'eau catalyseur acide, réduit
Palladium
Applications: Hydrogenation of aromatic and aliphatic nitro groups, reductive alkylation/amination, hydrogenation of aromatic carbonyls, olefins, nitriles
Physical Form: 900-1100 m²/g Odor: Odourless
Applications: Hydrogenation of aromatic and aliphatic nitro groups, reductive alkylation/amination, hydrogenation of aromatic carbonyls, olefins, nitriles
Formule: Pd
Poids moléculaire: 106.420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3