Imprimer
Silver plating solution ∼2,1 g/l teneur en métaux, sans électricité
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
44068.AK 44068.K2
44068.AKEA 48.9 EUR
44068.AK 44068.K2
Silver plating solution ∼2,1 g/l teneur en métaux, sans électricité
Silver plating solution
Physical Form: Liquid Density: 1.04 Appearance: Colourless Melting Point: -5° Boiling Point: 103-105° UN No.: UN3287 MDL No.: MFCD00003397
Applications: For plating on copper, brass or copper alloys
Point d'ébullition: 103…105 °C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1,04
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
UN: 3287
ADR: 6.1,II