Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, Bis(norbornadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
CAS No.: 36620-11-8
Molecular Formula: [Rh(C7H8)2]BF4
Formula Weight: 373.99
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00671775
Formule:
C₁₄H₁₆BF₄Rh Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00671775 Numéro CAS: 36620-11-8 UN: 1759 ADR: 8,II |