Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I) (≥8,9% Rh)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I) Hydride
CAS No.: 18284-36-1
Molecular Formula: RhH[P(C6H5)3]4
Formula Weight: 1153.09
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 145-147° dec.
Solubility: Soluble in chloroform, toluene
MDL No.: MFCD00015867
Formule:
C₇₂H₆₁P₄Rh Point de fusion: 145…147 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015867 Numéro CAS: 18284-36-1 |