Zinc copper composite ≥99% (base métaux) -100 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
Molecular Formula: Typically Zn 90-95, Cu 5-10 wt%
Physical Form: Alloy Precursor
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD03102068
Formule:
∼Zn 90-95,Cu 5-10% Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03102068 UN: 3089 ADR: 4.1,III |