Poly(methyl methacrylate) 600 micron
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 9011-14-7
Molecular Formula: [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00134349
Formule:
C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134349 Numéro CAS: 9011-14-7 |