Imprimer
Platine 5% sur charbon actif, en poudre, sulfuré 0.5% S (as sulfide)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Platinium
43905.09 43905.18
43905.09EA 277 EUR
43905.09 43905.18
Platine 5% sur charbon actif, en poudre, sulfuré 0.5% S (as sulfide)
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Powder UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III