Polyéthylèneimine, M.W. 25,000, linear
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Polyaziridine, Corcat, Polyethylenimine, Polymin P, Polyaziridine Mw 25000, Aziridine, PEI, Polyethylenimine (branched), Ethyleneimine Polymer, Poly(ethyleneimine)
CAS No.: 9002-98-6
Molecular Formula: -HN-[CH2CH2NH-]n
Physical Form: Powder
Odour: Amine-like
Melting Point: 59-60°
MDL No.: MFCD00084427
Formule:
(CH₂CH₂NH)n Point de fusion: 59…60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00084427 Numéro CAS: 9002-98-6 |