Magnesium tetraborate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 12007-62-4
Molecular Formula: MgB4O7
Formula Weight: 179.54
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02688001
Formule:
MgB₄O₇ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02688001 Numéro CAS: 12007-62-4 |