Aluminum oxide-Silicon oxide 13%, aire petite surface support de catalyseur macroporeux
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Physical Form: 3/16" Spheres
MDL No.: MFCD00058866