Leuco malachite green
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4,4'-Bis(dimethylamino)triphenylmethane, 4,4'-(Phenylmethylene)bis(N,N-dimethylaniline), 4,4'-Tetramethyldiaminotriphenylmethane, 4,4'-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline), Leucomalachite green
CAS No.: 129-73-7
Molecular Formula: C23H26N2
Formula Weight: 330.47
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 2140506
MDL No.: MFCD00008315
Formule:
C₂₃H₂₆N₂ Point de fusion: 100…102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008315 Numéro CAS: 129-73-7 EINECS: 204-961-9 Indice Merck: 14,5699 |