Imprimer
Crystal violet lactone
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(Dimethylamino)-3,3-bis[p-(dimethylamino)phenyl]phthalide, 3,3-Bis(p-dimethylaminophenyl)-6-dimethylaminophthalide
43710.14 43710.06
43710.14EA 332 EUR
43710.14 43710.06
Crystal violet lactone
Crystal violet lactone
CAS No.: 1552-42-7 Molecular Formula: C26H29N3O2 Formula Weight: 415.53 Physical Form: Powder Melting Point: 180°-183° MDL No.: MFCD00070611
Formule: C₂₆H₂₉N₃O₂
Poids moléculaire: 415.54 g/mol
Point de fusion: 180 °C…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070611
Numéro CAS: 1552-42-7
EINECS: 216-293-5