Imprimer
Calcium molybdate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
43686.22 43686.14
43686.22EA 145 EUR
43686.22 43686.14
Calcium molybdate ≥99%
Calcium molybdate
Purity: 99% CAS No.: 7789-82-4 Molecular Formula: CaMoO4 Formula Weight: 200.01 Physical Form: Powder Density: 4.45 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 965° MDL No.: MFCD00015976
Formule: CaMoO₄
Point de fusion: 965 °C
Densité: 4,45
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015976
Numéro CAS: 7789-82-4
EINECS: 232-192-9
Indice Merck: 14,1681