Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 410
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
CAS No.: 9016-00-6
Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O))nSi(CH3)3
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.88
Refractive Index: 1.3900
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -40°
Boiling Point: 85-105°/2-4mm
MDL No.: MFCD00148360
Formule:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃ Point d'ébullition: 85…105 °C (2…4 mmHg) Point de fusion: –40 °C Densité: 0,88 Point éclair: 70 °C (158 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00148360 Numéro CAS: 9016-00-6 |