Ammonium tetrathiomolybdate ≥99.95% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ammonium tetrathiomolybdate(VI)
Purity: 99.95%
CAS No.: 15060-55-6
Molecular Formula: H8MoN2S4
Formula Weight: 260.27
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
MDL No.: MFCD00136013
Formule:
H₁₀MoN₂S₄ Poids moléculaire: 262.284 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00136013 Numéro CAS: 15060-55-6 |