Imprimer
Gallium trinitrate solution (9 - 10% Ga) (p/p)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrate de gallium (III), Gallium (III) nitrate
43484.30 43484.18
43484.30EA 903 EUR
43484.30 43484.18
Gallium trinitrate solution (9 - 10% Ga) (p/p)
Trinitrate de gallium
Purity: 9-10% CAS No.: 13494-90-1 Molecular Formula: Ga(NO3)3 Formula Weight: 255.73 Physical Form: Liquid UN No.: UN3218 MDL No.: MFCD00011016
Formule: GaN₃O₉
Poids moléculaire: 255.74 g/mol
Point de fusion: 110
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011016
Numéro CAS: 13494-90-1
EINECS: 236-815-5
UN: 3218
ADR: 5.1 III