Imprimer
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
43467.03 43467.06
43467.03EA 127 EUR
43467.03 43467.06
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone ≥97%
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Purity: 97% CAS No.: 22123-19-9 Molecular Formula: C7H6F3NO Formula Weight: 177.13 Physical Form: Powder Melting Point: 129-130° MDL No.: MFCD00042479
Formule: C₇H₆F₃NO
Point de fusion: 129…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042479
Numéro CAS: 22123-19-9