Nickel iron copper molybdenum (77:14:5:4 wt%), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.125 mm (0.005 in) (Mumetal™)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Applications: Magnetic shielding alloy
Molecular Formula: Ni:Fe:Cu:Mo; 77:14:5:4 wt%
MDL No.: MFCD02684505
Applications: Magnetic shielding alloy