Mesoporphyrin IX dihydrochloride ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 68938-72-7
Molecular Formula: C24H38N4O4.2HCl
Formula Weight: 639.62
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00136049
Formule:
C₂₄H₃₈N₄O₄.2HCl Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00136049 Numéro CAS: 68938-72-7 EINECS: 273-141-0 |