Imprimer
Polyéthylèneimine, sur billes de silice 20-40 mesh résine échangeuse d'anions
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43302.AB 43302.AK 43302.AD
43302.ABEA 48.1 EUR
43302.AB 43302.AK 43302.AD
Polyéthylèneimine, sur billes de silice 20-40 mesh résine échangeuse d'anions
Polyethyleneimine
CAS No.: 9002-98-6 Physical Form: Beads Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00084427
Applications: For the separation of nucleotide mixtures
Formule: (CH2CH2NH)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084427
Numéro CAS: 9002-98-6