Imprimer
Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), en fils, recuit, Ø 0.38 mm (0.015 in) Type 304
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43301.BY 43301.CC
43301.BYEA 59.3 EUR
43301.BY 43301.CC
Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), en fils, recuit, Ø 0.38 mm (0.015 in) Type 304
Stainless steel
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% Physical Form: Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00148499