Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), en fils, recuit, Ø 0.25 mm (0.01 in) Type 304
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
Physical Form: Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00148499