Imprimer
Zirconium carbonate basic hydrate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43245.36 43245.A3
43245.36EA 80.6 EUR
43245.36 43245.A3
Zirconium carbonate basic hydrate ≥97%
Zirconium carbonate basic hydrate
CAS No.: 57219-64-4 Molecular Formula: [ZrO2]2.CO2.xH2O Formula Weight: 290.45(anhy) Physical Form: Powder Density: 2.2 Appearance: White MDL No.: MFCD00172265
Formule: C₄H₄O₁₂Zr
Densité: 2,2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172265
Numéro CAS: 57219-64-4
EINECS: 260-633-5