Imprimer
Tris(dimethylamino)aluminum dimer
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Conditionné sous argon.
43237.03 43237.06
43237.03EA 202 EUR
43237.03 43237.06
Tris(dimethylamino)aluminum dimer
Tris(dimethylamino)aluminum dimer
CAS No.: 32093-39-3 Molecular Formula: C12H36Al2N6 Formula Weight: 318.42 Flash Point: 21°(70°F) Physical Form: Powder, packaged under argon Density: 0.865 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to pale brown Melting Point: 87-89° Boiling Point: 90°/0.05mm subl. UN No.: UN3131 MDL No.: MFCD00269811
Applications: Preparation of aluminum nitrides
Formule: C₁₂H₃₆Al₂N₆
Poids moléculaire: 318.42 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (0.05 mmHg) (subl.)
Point de fusion: 87…89 °C
Densité: 0.865
Point éclair: 21 °C (70 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269811
Numéro CAS: 32093-39-3
UN: 3131
ADR: 4.3 I