1,6-Bis(acryloyloxy)hexane 99 Stabilised
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
HDODA, Hexamethylene Glycol Diacrylate, Hexamethylene diacrylate, 1,6-Hexanediol Diacrylate
Stabilisation:
90 ppm Hydrochinon
Stab. with 90ppm hydroquinone
Purity: 99%
CAS No.: 13048-33-4
Molecular Formula: [H2C=CHCO2(CH2)3]2
Formula Weight: 226.28
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₈O₄ Poids moléculaire: 226.27 g/mol Densité: 1.010 Point éclair: >110 °C (>230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008631 Numéro CAS: 13048-33-4 EINECS: 235-921-9 |