Imprimer
Lithium niobium isopropoxide 5% (p/v) dans l'isopropanol (IPA) , 99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
43175.AE 43175.AC
43175.AEEA 414 EUR
43175.AE 43175.AC
Lithium niobium isopropoxide 5% (p/v) dans l'isopropanol (IPA) , 99% (base métaux)
Lithium niobium isopropoxide
Purity: 99+% CAS No.: 21864-21-1 Molecular Formula: C18H42LiNbO6 Formula Weight: 454.38 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Alcohol-like UN No.: UN1219 MDL No.: MFCD00210626
Formule: LiNb(OC₃H₇)₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210626
Numéro CAS: 21864-21-1
UN: 1219
ADR: 3,II