Imprimer
Palladium 5% sur calcium carbonate à utiliser comme catalyseur empoisonné au plomb Type A306060-5
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
43172.14 43172.06 43172.22
43172.14EA 528 EUR
43172.14 43172.06 43172.22
Palladium 5% sur calcium carbonate à utiliser comme catalyseur empoisonné au plomb Type A306060-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Powder UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD03427452
Applications: Selective hydrogenation
Formule: Pd
Poids moléculaire: 106.420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
UN: 3077
ADR: 9 III