Lanthanum(III) phosphate hydrate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 14913-14-5
Molecular Formula: LaPO4.xH2O
Formula Weight: 233.88(anhy)
Physical Form: Lump
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00150248
Formule:
LaPO₄.xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150248 Numéro CAS: 14913-14-5 EINECS: 237-419-5 |