Lanthanum(III) oxalate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 79079-18-8
Molecular Formula: C6La2O12.xH2O
Formula Weight: 541.87(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: dec.
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00150540
Formule:
C₆La₂O₁₂·xH₂O Poids moléculaire: 541.87 g/mol (anhy) |
Numéro MDL:
MFCD00150540 Numéro CAS: 79079-18-8 |