Imprimer
Ruthenium(III) nitrosyl chloride, hydraté
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trichloronitrosylruthenium(III), Ruthenium(III) nitrosylchloride
43089.03 43089.06
43089.03EA 193 EUR
43089.03 43089.06
Ruthenium(III) nitrosyl chloride, hydraté
Ruthenium(III) nitrosyl chloride
CAS No.: 32535-76-5 Molecular Formula: Ru(NO)Cl3.xH2O Formula Weight: 237.44(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 180° dec. MDL No.: MFCD00049765
Formule: Ru(NO)Cl₃
Point de fusion: 180 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049765
Numéro CAS: 32535-76-5