Poly(vinylbenzyl chloride)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 9080-67-5
Molecular Formula: -[CH2CH(C6H4CH2Cl-]n
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00135445
Formule:
-[CH₂CH(C₆H₄CH₂Cl-]n Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00135445 Numéro CAS: 9080-67-5 |