Imprimer
Iron(III) isopropoxide 2,5% (p/v) dans l'isopropanol (IPA)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Iron(III) i-propoxide
Conditionné sous argon.
43024.AC 43024.AA
43024.ACEA 150 EUR
43024.AC 43024.AA
Iron(III) isopropoxide 2,5% (p/v) dans l'isopropanol (IPA)
Iron(III) isopropoxide
CAS No.: 14995-22-3 Molecular Formula: Fe[OCH(CH3)2]3 Formula Weight: 233.11 Flash Point: 12°(54°F) Physical Form: Liquid, Packaged under Argon Density: 0.79 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Red-brown Odour: Alcohol-like Boiling Point: 82° UN No.: UN1219 MDL No.: MFCD00070436
Formule: C₉H₂₁FeO₃
Poids moléculaire: 233.109 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C
Densité: 0.79
Point éclair: 12 °C (54 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070436
Numéro CAS: 14995-22-3
UN: 1219
ADR: 3 II