Imprimer
Lithium isopropoxide ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Conditionné sous argon.
42930.04 42930.09
42930.04EA 105 EUR
42930.04 42930.09
Lithium isopropoxide ≥99.9% (base métaux)
Lithium isopropoxide
Purity: 99.9% CAS No.: 2388-10-5 Molecular Formula: C3H7LiO Formula Weight: 66.03 Physical Form: Powder, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow Beilstein Reference: 3618614 UN No.: UN3206 MDL No.: MFCD00048286
Formule: C₃H₇LiO
Poids moléculaire: 66.028 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048286
Numéro CAS: 2388-10-5
UN: 3206
ADR: 4.2 II